Learn More
CD24 Rat, V450, Clone: M1/69, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB33-V450-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15931858
  • 155.00€ / 25µg
Expédition estimée: 27-06-2024
Spécification
CD24
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd24a
Protein A/G Purified
RUO
12484
IgG2b κ
Flow Cytometry
M1/69
Violet Fluor 450 (V450)
NP_033976
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.