Learn More
CD25 Rat, APC-Cy7, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
203.00€ - 493.00€
Spécification
Antigène | CD25 |
---|---|
Clone | PC61.5 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981858
|
EnquireBio
QAB34-APC7-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971858
|
EnquireBio
QAB34-APC7-100UG |
100 μg |
493.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD25 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16184 | |
IgG1 λ | |
Protein A/G Purified |
PC61.5 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032393 | |
Il2ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |