Learn More
CD27 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: L128, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: BD Biosciences 612830
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spécification
| CD27 | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 737 | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| L128 | |
| Mouse | |
| RUO | |
| CD27 | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |