Learn More
CD274 / PD-L1 Rat, PE, Clone: 10F.9G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 228.00€
Spécification
Antigène | CD274 / PD-L1 |
---|---|
Clone | 10F.9G2 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922648
|
EnquireBio
QAB95-PE-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912648
|
EnquireBio
QAB95-PE-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD274 / PD-L1 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
60533 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
10F.9G2 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_068693 | |
Cd274 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |