Learn More
CD28 Golden Hamster, Qfluor 630, Clone: 37.51, enQuireBio™
Golden Hamster Monoclonal Antibody
240.00€ - 360.00€
Spécification
Antigène | CD28 |
---|---|
Clone | 37.51 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15962668
|
EnquireBio
QAB99-QF630-100UG |
100 μg |
240.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15972668
|
EnquireBio
QAB99-QF630-500UG |
500 μg |
360.00€
500µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD28 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Golden Syrian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
12487 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
37.51 | |
Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_031668 | |
Cd28 | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |