Learn More
CD28 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: CD28.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
191.00€ - 373.00€
Spécification
Antigène | CD28 |
---|---|
Clone | CD28.2 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-25TESTS |
25 Tests |
191.00€
25 tests |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911908
|
EnquireBio
QAB37-PCP55-100TESTS |
100 Tests |
373.00€
100 tests |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD28 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
940 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
CD28.2 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_006130 | |
CD28 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |