missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 epsilon Antibody (TR66) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications
204.00€ - 573.00€
Spécification
| Antigène | CD3 epsilon |
|---|---|
| Clone | TR66 |
| Concentration | 1.0 mg/mL |
| Dilution | Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 |
| Applications | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18058076
|
Novus Biologicals
NBP1-97446-0.025MG |
0.025 mg |
204.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18738223
|
Novus Biologicals
NBP1-97446 |
573.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
CD3 epsilon Monoclonal specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.Spécification
| CD3 epsilon | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunofluorescence, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| CD3E | |
| IgG1 | |
| Protein G purified | |
| Recognizes the epsilon-chain of human CD3. |
| TR66 | |
| Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 916 | |
| Cloned human helper T cell line. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit