Learn More
CD3 Mouse, APC, Clone: SK7, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB4-APC-25Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921948
  • 242.00€ / 25 tests
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
Flow Cytometry
SK7
APC
NP_000724
Mouse
25 Tests
Primary
IgG1 κ