Learn More
CD3 Mouse, FITC, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB7-F-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922378
  • 115.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD3
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD3E
Protein A/G Purified
RUO
916
Flow Cytometry
Hit3a
FITC
NP_000724
Mouse
100 Tests
Primary
IgG2a κ