Learn More
CD3 Mouse, PE, Clone: Hit3a, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.15€ - 155.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | Hit3a |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15952378
|
EnquireBio
QAB7-PE-25TESTS |
25 Tests |
82.15€
25 tests |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15942378
|
EnquireBio
QAB7-PE-100TESTS |
100 Tests |
155.00€
100 tests |
Expédition estimée: 02-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
Hit3a | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |