missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD3 Mouse, Qfluor 710, Clone: OKT3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00€ - 264.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | OKT3 |
Concentration | 5μL/Test |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972138
|
EnquireBio
QAB5-QF710-25TESTS |
25 Tests |
131.00€
25 tests |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962138
|
EnquireBio
QAB5-QF710-100TESTS |
100 Tests |
264.00€
100 tests |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD3 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
916 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
OKT3 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_000724 | |
CD3E | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |