Learn More
CD3 Rat, APC-Cy7, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 276.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | 17A2 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961798
|
EnquireBio
QAB3-APC7-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951798
|
EnquireBio
QAB3-APC7-100UG |
100 μg |
276.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD3 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12502 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_033980 | |
Cd3g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |