Learn More
CD3 Rat, Qfluor 630, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
228.00€ - 312.00€
Spécification
Antigène | CD3 |
---|---|
Clone | 17A2 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15911808
|
EnquireBio
QAB3-QF630-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921808
|
EnquireBio
QAB3-QF630-500UG |
500 μg |
312.00€
500µg |
Expédition estimée: 01-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD3 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12502 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_033980 | |
Cd3g | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |