Learn More
CD304 Rat anti-Mouse , BV421, Clone: V46-1954, BD Biosciences™
Rat Monoclonal Antibody
255.00€ - 590.00€
Spécification
Antigène | CD304 |
---|---|
Clone | V46-1954 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Violet 421 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17257834
|
BD Biosciences
567113 |
25 μg |
255.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17247834
|
BD Biosciences
567112 |
0.1 mg |
590.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD304 Monoclonal antibody specifically detects CD304 in Mouse samples. It is validated for Flow CytometrySpécification
CD304 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 421 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
Mouse CD304 Recombinant Protein | |
Primary |
V46-1954 | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
neuropilin-1; Nrp1; A5 protein; NP-1; NPN-1; Npn1; Nrp | |
IgG2a κ | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to the dye under optimum conditions and unconjugated antibody and free dye were removed. |