Learn More
Anticorps anti-CD31 (PECAM-1) anti-humain de souris, Super Bright 436, Clone : WM-59 (WM59), eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 62-0319-42
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: The WM59 monoclonal antibody reacts with human CD31, also known as platelet-endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) and gpIIa. This 130-140 kDa surface protein is expressed by endothelial cells and at low levels on leukocytes and platelets. It has been reported that CD38 binds to CD31. Homotypic interaction of CD31 is important in adhesion, cell-cell and cell-matrix interaction, and signal transduction. Applications Reported: This WM/59 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This WM/59 antibody has been tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This may be used at less than or equal to 5 μL (0.25 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 436 can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 436 nm. We recommend using a 450/50 bandpass filter, or equivalent. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No. SB-4400) to minimize any non-specific polymer interactions.
Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 436 Nm ; laser : Le CD31 laser violet (molécule d’adhérence des cellules endothéliales plaquettaires-1, PECAM-1) est un corécepteur inhibiteur qui joue un rôle important dans la régulation de la signalisation cellulaire T et B par un motif inhibiteur basé sur la tyrosine (ITIM) à double immunorécepteur qui fournit des sites d’ancrage pour les phosphatases protéiques-tyrosines. La CD31 est exprimée de façon ubiquitaire dans le compartiment vasculaire et se trouve principalement à des jonctions entre les cellules adjacentes. Le domaine similaire à l’Ig de l’extrémité N-terminale de CD31 est responsable de sa liaison homophile, qui joue un rôle important dans les interactions cellule-cellule. CD31 est une molécule multifonctionnelle qui joue divers rôles dans la modulation de l’adhérence cellulaire médiée par l’intégrine, la migration transendothéliale, l’angiogenèse, l’apoptose, la régulation négative de la signalisation immunoréceptrice, l’auto-immunité, la phagocytose macrophage, l’anaphylaxie médiée par l’IgE et la thrombose. C’est l’une des principales molécules régulatrices du système vasculaire.Spécification
CD31 (PECAM-1) | |
Monoclonal(e) | |
5 μI/Test | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P16284 | |
PECAM 1 | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
5175 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |
Cytométrie en flux | |
WM-59 (WM59) | |
Super Bright 436 | |
PECAM 1 | |
CD31 ; CD31/EndoCAM ; endoCAM ; GPIIA′ ; PECA1 ; PECAM1 ; PECAM1 | |
Souris | |
100 Tests | |
Primaire | |
Humaine | |
Anticorps | |
IgG1 κ |