Learn More
CD32 Rat, FITC, Clone: 2.4G2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB87-F-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15952588
  • 82.15€ / 25µg
Expédition estimée: 22-07-2024
Spécification
CD32
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
FCGR2b
Protein A/G Purified
RUO
14131
IgG2b
Flow Cytometry
2.4G2
FITC
XP_006496722
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.