Learn More
CD3e Armenian Hamster, PE-Cy5, Clone: 145-2C11, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB2-PE5-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15921648
  • 94.25€ / 25µg
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD3e
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Cd3e
Protein A/G Purified
RUO
12501
IgG
Flow Cytometry
145-2C11
PE-Cyanine5
XP_006510029
Armenian Hamster
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.