Learn More
CD4 Mouse, FITC, Clone: OKT4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.15€ - 421.00€
Spécification
Antigène CD4
Clone OKT4
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15921498
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB11-F-25TESTS
25 Tests
82.15€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15911498
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB11-F-100TESTS
100 Tests
119.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15931498
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB11-F-500TESTS
500 Tests
421.00€
500 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG2b κ
Protein A/G Purified
OKT4
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.