Learn More
CD4 Rat, APC, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB9-APC-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942608
  • 216.00€ / 100µg
Expédition estimée: 10-06-2024
Spécification
CD4
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd4
Protein A/G Purified
RUO
12504
IgG2a κ
Flow Cytometry
RM4-5
APC
NP_038516
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.