missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD4 Rat, V450, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
131.00€ - 288.00€
Spécification
Antigène | CD4 |
---|---|
Clone | RM4-5 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15922628
|
EnquireBio
QAB9-V450-25UG |
25 μg |
131.00€
25µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15912628
|
EnquireBio
QAB9-V450-100UG |
100 μg |
288.00€
100µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
CD4 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
12504 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RM4-5 | |
Flow Cytometry | |
Violet Fluor 450 (V450) | |
RUO | |
NP_038516 | |
Cd4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |