Learn More
CD41 Rat anti-Mouse, PE, Clone: MWREG30, BD
Rat Monoclonal Antibody
145.00€ - 510.00€
Spécification
Antigène | CD41 |
---|---|
Clone | MWREG30 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15851399
|
BD Biosciences
561850 |
25 μg |
145.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15809178
|
BD Biosciences
558040 |
0.1 mg |
510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The MWReg30 antibody reacts with glycoprotein (gp) IIb, also called integrin αIIb chain (CD41), that associates with integrin β3 chain (gpIIIa or CD61) to form the gpIIb/IIIa (CD41/CD61) complex. CD41/CD61 is expressed on platelets, megakaryocytes, and early hematopoietic progenitors. The integrin complex binds to fibrinogen, fibronectin, vitronectin, von Willebrand factor, and thrombospondin. It is important for platelet adhesion and aggregation, and it may play a role in osteolytic tumor metastasis.
Spécification
CD41 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse Platelets | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
MWREG30 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Integrin α IIb chain |
For Research Use Only.