Learn More
CD45.1 Mouse, APC, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB42-APC-25ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942008
  • 119.00€ / 25µg
Expédition estimée: 06-06-2024
Spécification
CD45.1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
A20
APC
NP_001255215
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.