Learn More
CD45.1 Mouse, FITC, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB42-F-500ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD45.1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| Ptprc | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 19264 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| A20 | |
| FITC | |
| NP_001255215 | |
| Mouse | |
| 500 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |