Learn More
CD45.1 Mouse, FITC, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
116.55€ - 288.75€
Spécification
| Antigène | CD45.1 |
|---|---|
| Clone | A20 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15982008
|
EnquireBio
QAB42-F-25ug |
25 μg |
116.55€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15972008
|
EnquireBio
QAB42-F-100ug |
100 μg |
222.60€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15992008
|
EnquireBio
QAB42-F-500ug |
500 μg |
288.75€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD45.1 | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 19264 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| A20 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| NP_001255215 | |
| Ptprc | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |