Learn More
CD45.1 Mouse, PE, Clone: A20, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB42-PE-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922018
  • 216.00€ / 100µg
Expédition estimée: 11-07-2022
Spécification
CD45.1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
Flow Cytometry
A20
PE
NP_001255215
Mouse
100 μg
Primary
IgG2a κ