missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45.2 Mouse anti-Mouse, BB700, Clone: 104, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
231.00€ - 555.00€
Spécification
Antigène | CD45.2 |
---|---|
Clone | 104 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15875099
|
BD Biosciences
566497 |
25 μg |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15865099
|
BD Biosciences
566496 |
0.1 mg |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CD45.2 Monoclonal antibody specifically detects CD45.2 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD45.2 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
104 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Mouse | |
Mouse | |
Primary |