Learn More
CD45.2 Mouse, Qfluor 710, Clone: 104, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB43-QF710-100ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15942038
  • 252.00€ / 100µg
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD45.2
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
104
Qfluor 710
NP_001255215
Mouse
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.