Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1461, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 5788-MSM21-P0
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 15980748
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Spécification
CD45 / LCA
Cell surface and cytoplasmic
PTPRC/1461
Unconjugated
NP_002829
Mouse
180-220kDa
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
PTPRC
Human B-lymphocytes
Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.