Learn More
CD45 / LCA Mouse, Clone: PTPRC/1461, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | CD45 / LCA |
|---|---|
| Clone | PTPRC/1461 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15980748
|
EnquireBio
5788-MSM21-P0 |
20 μg | |||||||
|
15990748
|
EnquireBio
5788-MSM21-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD45 / LCA | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| 5788 | |
| Human B-lymphocytes | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 180-220kDa |
| PTPRC/1461 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Cell surface and cytoplasmic | |
| Ramos, U-698, or GA-10 cells. Tonsil |