missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD45 Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB46-PCP55-100Tests
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD45 | |
| Monoclonal | |
| 5μL/Test | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| PTPRC | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 5788 | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| HI30 | |
| PerCP-Cyanine5.5 | |
| NP_002829 | |
| Mouse | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu