Learn More
CD45 Rat, FITC, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB40-F-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15951968
  • 216.00€ / 500µg
Expédition estimée: 03-07-2024
Spécification
CD45
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2b κ
Flow Cytometry
30-F11
FITC
NP_001255215
Rat
500 μg
Primary
Store at 2-4°C.