Learn More
CD45RA Mouse, APC, Clone: HI100, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB45-APC-100Tests
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15922058
  • 320.00€ / 100 tests
Expédition estimée: 08-08-2022
Spécification
CD45RA
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
Flow Cytometry
HI100
APC
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
IgG2b κ