missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO Mouse, PE, Clone: UCHL1, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB44-PE-100Tests

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15982048

  • 288.75€ / 100 tests

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

CD45RO
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
PTPRC
Protein A/G Purified
RUO
5788
IgG2a κ
Flow Cytometry
UCHL1
PE
NP_002829
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis