Learn More
CD45RO Mouse, PE, Clone: UCHL1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
156.45€ - 288.75€
Spécification
| Antigène | CD45RO |
|---|---|
| Clone | UCHL1 |
| Concentration | 5μL/Test |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992048
|
EnquireBio
QAB44-PE-25Tests |
25 Tests |
156.45€
25 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982048
|
EnquireBio
QAB44-PE-100Tests |
100 Tests |
288.75€
100 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD45RO | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 5788 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| UCHL1 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| NP_002829 | |
| PTPRC | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |