missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD52 Antibody (alemtuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals™ NBP3-28665-50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| CD52 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| P31358 | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| alemtuzumab | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5 | |
| CD52 | |
| 50 μg | |
| Cancer, Immunology | |
| 1043 | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu