missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ CD52 Antibody (alemtuzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | CD52 |
|---|---|
| Clone | alemtuzumab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30047501
|
Novus Biologicals™
NBP3-28665-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044621
|
Novus Biologicals™
NBP3-28665-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044738
|
Novus Biologicals™
NBP3-28665-100ug |
100 μg |
349.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD52 Monoclonal antibody specifically detects CD52 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| CD52 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Cancer, Immunology | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| Cambridge pathology 1 antigen, CAMPATH-1 antigen, CD52 antigen, CD52 antigen (CAMPATH-1 antigen), CD52 molecule, CDw52, CDW52 antigen (CAMPATH-1 antigen), Epididymal secretory protein E5, HE5, Human epididymis-specific protein 5 | |
| CD52 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| alemtuzumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P31358 | |
| 1043 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit