Learn More
CD54 / ICAM-1 Mouse, FITC, Clone: 15.2, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
119.00€ - 276.00€
Spécification
Antigène CD54 / ICAM-1
Clone 15.2
Concentration 5μL/Test
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15932098
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB47-F-25TESTS
25 Tests
119.00€
25 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
pour voir le stock disponible 
15922098
Afficher les documents Détails de la promotion
EnquireBio
QAB47-F-100TESTS
100 Tests
276.00€
100 tests
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-05-2024
Spécification
CD54 / ICAM-1
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
3383
IgG1
Protein A/G Purified
15.2
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_000192
ICAM1
Primary
Store at 2-4°C.