Learn More
CD55 Monoclonal Antibody (67 (N-L063)), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
356.00€ - 1150.00€
Spécification
Antigène | CD55 |
---|---|
Clone | 67 (N-L063) |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10632394
|
Invitrogen
MHCD5504 |
500 μL |
356.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10068192
|
Invitrogen
MHCD55044 |
2 mL |
1150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
R-phycoerythrin (PE) is a stable and highly soluble phycobiliprotein which provides maximal absorbance and fluorescence without susceptibility to internal or external fluorescence quenching, thus providing an exceptional quantum yields and molar extinction coefficients.
CD55 Monoclonal antibody specifically detects CD55 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
CD55 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Mouse | |
PBS with 4mg/mL BSA, sucrose and 0.1% sodium azide | |
CD55; CD55 antigen; CD55 molecule (Cromer blood group); CD55 molecule, decay accelerating factor for complement; CD55 molecule, decay accelerating factor for complement (Cromer blood group); Cd55a; Complement decay-accelerating factor; complement decay-accelerating factor, GPI-anchored; complement-glycosylphosphatidylinositol; CR; CROM; Cromer blood group; Daf; Daf1; DAF-GPI; decay accelarating factor 1; decay accelerating factor 1; decay accelerating factor GPI-form; decay-accelarating factor; glycosylphophatidylinositol-anchored form; GPI anchor addition signal; GPI-DAF; RP11-357P18.1; TC | |
CD55 | |
IgG1 | |
purified | |
Antibody |
67 (N-L063) | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
P08174 | |
1604 | |
Human CD55 | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
CD55 |