Learn More
CD56 Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: B159, BD
Mouse Monoclonal Antibody
228.00€ - 515.00€
Spécification
Antigène | CD56 |
---|---|
Clone | B159 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE-Cyanine7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15800599
|
BD Biosciences
560916 |
25 Tests |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869028
|
BD Biosciences
557747 |
100 Tests |
515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The B159 monoclonal antibody specifically binds to CD56. CD56 is a heavily glycosylated adhesion protein that is present on a subpopulation of peripheral blood large granular lymphocytes that demonstrate natural killer activity. CD56 is also expressed on a subset of T cells but is not expressed on myeloid cells, erythrocytes or B cells. This antigen is a pan-NK-cell marker. CD56 is virtually identical to an isoform of the neural cell adhesion molecule (NCAM), a structure mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions.
Spécification
CD56 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
NCAM1; NCAM-1; Neural cell adhesion molecule 1; NCAM; NKH1; MSK39 |
B159 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human NK Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.