Learn More
Anticorps anti-CD56 (NCAM) de souris, anti-humain, singe rhésus, Super Bright 780, Clone : TULY56, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 78-0566-41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: The MEL-14 monoclonal antibody reacts with mouse CD62L, a 76 kDa member of the selectin family. CD62L is expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells and binds a number of glycosylated, fucosylated, sulfated sialylated glycoproteins including CD34, glycam-1 and MAdCam-1. These interactions mediate rolling of lymphocytes on activated endothelium at the sites of inflammation and homing of cells to the high endothelial venules (HEV) of peripheral lymphoid tissues. Applications Reported: This MEL-14 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This MEL-14 antibody has been tested by flow cytomeric analysis of mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.03 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. Super Bright 780 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 780 nm. We recommend using a 780/60 bandpass filter. Please make sure that your instrument is capable of detecting this fluorochrome. When using two or more Super Bright dye-conjugated antibodies in a staining panel, it is recommended to use Super Bright Staining Buffer (Product No.
SB-4400) pour minimiser toute interaction polymère non spécifique. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer pour plus d’informations. |Dans certaines expériences, nous avons observé que les valeurs de compensation des anticorps conjugués au Super Bright 780 sont plus élevées dans le canal violet 450/50 lors de l’utilisation des microsphères UltraComp eBeads (réf. 01-2222-42) que dans les cellules colorées d’une seule couleur. Dans de telles circonstances, nous recommandons de régler la compensation avec les cellules. Nous l’avons également observé dans certaines expériences à l’aide de microbilles de compensation totale des anticorps AbC (produit n° A10497). Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 780 Nm ; laser : Laser violet Le NCAM, en tant que membre de la superfamille des immunoglobulines de molécules d’adhérence, se caractérise par plusieurs domaines de type Ig (immunoglobuline) : La partie extracellulaire du NCAM comprend cinq de ces domaines Ig et deux régions dʼhomologie de type III de la fibronectine. Le NCAM est encodé par un seul gène de copie composé 26 dʼexons. Cependant, au moins 20-30 des isoformes distinctes peuvent être générées par un épissage alternatif et par des modifications post-traductionnelles, telles que la sialylation. Pendant la sialylation, les glucides de lʼacide polysialique (PSA) sont attachés à la partie extracellulaire du NCAM. Grâce à sa région extracellulaire, le NCAM médie les interactions homophiles. En outre, le NCAM peut également subir des interactions hétérophiles par des composants de matrice extracellulaires de liaison, tels que la laminine ou dʼautres molécules dʼadhérence cellulaire, telles que les intégrines.Spécification
CD56 (NCAM) | |
Monoclonal(e) | |
5 μI/Test | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P13591 | |
Souris | |
25 Tests | |
Primaire | |
Singe rhésus, Humaine | |
Anticorps | |
IgG1 κ |
Cytométrie en flux | |
TULY56 | |
Super Bright 780 | |
NCAM1 | |
NCAM1 | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
4684, 693789 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |