Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
Marque:  Epredia MS-136-PABX
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 12679666
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Descripción
Descripción
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
Cell Adhesion
Human
IgM κ
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
NK1
Unconjugated
Human peripheral blood mononuclear cells
IVD
Primary
Concentrated
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado