Learn More
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry experiments.
109.14€ - 408.00€
Spécification
Antigène CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Clone NK1
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Forme Concentration Prix Quantité et disponibilité  
12649666
Afficher les documents
Epredia
MS-136-P0
100 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12669666
Ver documentos
Epredia
MS-136-P1ABX
100 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12679666
Ver documentos
Epredia
MS-136-PABX
200 μL Concentrated 1mg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12659666
Ver documentos
Epredia
MS-136-P1
500 μL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12639666
Ver documentos
Epredia
MS-136-P
1 mL Concentrated 200μg/mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12609676
Ver documentos
Epredia
MS-136-R7
7 mL Prediluted Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD57 is expressed on a subpopulation of 15-20% of peripheral blood mononuclear cells, about 60% of NK active cells and on a subset of T cells.
Host Species: Mouse
Clone: NK1
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known
Epitope: Not determined
Immunogen: Human peripheral blood mononuclear cells
Molecular Weight: 110 kDa
Positive Control: Lymph node or tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
General References:
1. Abo T Balch CM. J Immunol, 1982, 129(4):1758-61.
2. Abo T et al. J Immunology, 1982, 129:1752-7.
Especificaciones
Especificaciones
CD57 (Natural Killer Cell Marker) Ab-1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgM κ
NK1
Monoclonal
Mouse
Cell Adhesion
Human peripheral blood mononuclear cells
Primary
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado