Learn More
Anticorps anti-CD59 (Protectine) anti-humain de souris, Super Bright 600, Clone : OV9A2, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 63-0596-41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: This OV9A2 monoclonal antibody reacts with human CD59, which is also known as Protectin. This GPI-linked membrane glycoprotein shares structural homology with the murine Ly-6 superfamily. CD59 is expressed on all human lymphocytes, monocytes, granulocytes, and erythrocytes. This protein is also expressed on non-hematopoietic cells, including endothelial cells and neurons. By binding the complement components C8 and C9, CD59 inhibits assembly of the membrane attack complex and cytolytic activity by complement. CD59 interacts with CD2 to modulate T cell adhesion, and also plays a role in T cell activation. Finally, altered expression of CD55 and CD59 on human peripheral blood cells has been observed in patients with systemic lupus erythematosus (SLE). Crossblocking studies indicate that the OV9A2 monoclonal antibody binds the same epitope as MEM-43. Applications Reported: This OV9A2 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This OV9A2 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of normal human peripheral blood cells. This can be used at 5 μL (0.5 μg) per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. Super Bright 600 is a tandem dye that can be excited with the violet laser line (405 nm) and emits at 600 nm.
Nous vous recommandons d’utiliser un filtre passe-bande 610/20. Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Lors de l’utilisation de deux anticorps ou plusieurs conjugués au colorant Super Bright dans un panneau de coloration, il est recommandé d’utiliser le tampon de coloration Super Bright (produit de réf. SB-4400) pour minimiser toutes les interactions non spécifiques des polymères. Veuillez vous reporter à la fiche technique de Super Bright Staining Buffer ou contactez l’assistance technique pour plus d’informations. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Protégez ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (cat. 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou la solution Fix/Lyse 1-step (cat. 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à une température entre 2 et 8°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / la compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorochromes après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 405 nm, émission : 600 Nm ; laser : Laser violet Le CD59 (protectine) est un petit (18 à 20 kDa) inhibiteur du complexe d’attaque membranaire (membrane attack complex, MAC), exprimé de façon ubiquitaire et ancré par GPI. La CD59 est le régulateur clé qui préserve les cellules autologues du mécanisme effecteur terminal de la cascade du complément. La CD59 s’associe également au complexe C5b-8 et neutralise la formation appropriée de pores cytolytiques dans la membrane plasmique. De plus, la CD59 est un ligand de faible affinité de la CD2 humaine, qui provoque la costimulation des cellules T et qui est impliqué dans la transduction du signal lymphocytaire. La CD59 est un puissant inhibiteur du complexe d’attaque membranaire du complément. Elle lie le complément C8 ou C9 pendant l’assemblage de ce complexe, inhibant ainsi l’incorporation de plusieurs copies de C9 dans le complexe, ce qui est nécessaire pour la formation de pores osmolytiques. Les mutations de ce gène provoquent une carence en CD59, une maladie impliquant une anémie hémolytique, une thrombose et un infarctus cérébral. Plusieurs variantes de transcription par épissage alternatif de la CD59 ont été identifiées.Spécification
CD59 (Protectin) | |
Monoclonal(e) | |
5 μI/Test | |
PBS avec ASB et 0,09 % azoture de sodium ; pH de 7,2 | |
P13987 | |
Souris | |
25 Tests | |
Primaire | |
Humaine | |
Anticorps | |
IgG1 κ |
Cytométrie en flux | |
VO9A2 | |
Super Bright 600 | |
CD 59 | |
CD 59 | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
966 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |