Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC-Cy7, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio QAB49-APC7-25ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| CD62L / L-Selectin | |
| Monoclonal | |
| 0.5mg/mL | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| Sell | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 20343 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| MEL-14 | |
| APC-Cyanine7 | |
| NP_001157531 | |
| Rat | |
| 25 μg | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |