Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC-Cy7, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
196.35€ - 486.15€
Spécification
| Antigène | CD62L / L-Selectin |
|---|---|
| Clone | MEL-14 |
| Concentration | 0.5mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15992108
|
EnquireBio
QAB49-APC7-25ug |
25 μg |
196.35€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15982108
|
EnquireBio
QAB49-APC7-100ug |
100 μg |
486.15€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| CD62L / L-Selectin | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
| 20343 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| MEL-14 | |
| Flow Cytometry | |
| APC-Cyanine7 | |
| RUO | |
| NP_001157531 | |
| Sell | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |