Learn More
Anticorps anti-CD64 anti-souris de souris, PerCP-eFluor™ 710, Clone : X54-5/7,1, eBioscience™
Anticorps monoclonal de souris
Marque: Affymetrix eBioscience 46-0641-82
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Description: This X54-5/7.1 monoclonal antibody recognizes allelic variants a and b of mouse CD64, a high affinity Fc binding receptor also known as Fc-gammaR1 or Fcgr1. Alloform a is present in the following mouse strains: C57BL/6, BALB/c, DBA/2, and alloform b in strains: C3H/HeJ, CBA/J, NZW, SJL/J, 129/SvJ. In addition this antibody has been reported positive in strains: AKR, ALR, BUB, C58, CE, HRS,MRL, MON, NZB, NZO, NZW, PL, SJL, ST and SWR. This clone X54-5/7.1 will not recognize the allelic variant d, present in NOD/Lt mice. This antibody has been reported to stain RAW264.7 cell line. Applications Reported: This X54-5/7.1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. Applications Tested: This X54-5/7.1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This may be used at less than or equal to 0.5 μg per test. A test is defined as the amount (μg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 μL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest. PerCP-eFluor™ 710 emits at 710 nm and is excited with the blue laser (488 nm); it can be used in place of PerCP-Cyanine5.5. We recommend using a 710/50 bandpass filter, however, the 695/40 bandpass filter is an acceptable alternative.
Assurez-vous que votre instrument est capable de détecter ce fluorochrome. Sensibilité à la lumière : Ce colorant en tandem est sensible à l’oxydation photoinduite. Veuillez protéger ce flacon et les échantillons colorés de la lumière. Fixation : Les échantillons peuvent être stockés dans le tampon de fixation IC (produit nº 00-8222) (100 μl d’échantillon de cellule + 100 μl de tampon de fixation IC) ou dans la solution Fix/Lyse 1-step (produit nº 00-5333) jusqu’à 3 jours dans l’obscurité à 4°C avec un impact minimal sur la luminosité et l’efficacité / compensation FRET. Certaines généralisations concernant les performances des fluorophores après la fixation peuvent être effectuées, mais les performances spécifiques des clones doivent être déterminées de manière empirique. Excitation : 488 nm, émission : 710 Nm ; laser : Le CD64 laser bleu (FCGR1A) code une protéine qui joue un rôle important dans la réponse immunitaire. Le CD64 est un récepteur Fc-gamma de haute affinité et est l’un des trois membres de la famille de gènes associés situés sur le chromosome 1. Le CD64 joue un rôle important dans la réponse immunitaire et son dysfonctionnement a été étudié dans l’adénite cervicale et la tétrasomie 21.Spécification
CD 64 | |
Monoclonal(e) | |
0,2 mg/ml | |
PBS avec 0,1 % de gélatine et 0,09 % d’azoture de sodium ; pH 7,2 | |
P26151 | |
Fcgr1 | |
64 CD de souris BALB/c, protéine de fusion IgG Fc humaine | |
100 μg | |
Primaire | |
Souris | |
Anticorps | |
IgG1 κ |
Cytométrie en flux | |
X54-5/7,1 | |
PerCP-eFluor™710 | |
Fcgr1 | |
Fc-gamma RI, FcgRI | |
Souris | |
Chromatographie d’affinité | |
RUO | |
14129 | |
4°C, stocker dans l‘obscurité, NE PAS CONGELER ! | |
Liquide |