Learn More
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
Antigène | CD68 (Macrophage Marker) |
---|---|
Clone | LAMP4/1830 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15961278
|
EnquireBio
968-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
15971278
|
EnquireBio
968-MSM6-P1 |
100 μg |
528.00€ 478.00€ / 100µg Économisez 50.00€ 9% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
CD68 (Macrophage Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
110kDa |
LAMP4/1830 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
968 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
Tonsil, Lymph Node or Spleen |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™