Learn More
CD69 Hamster anti-Mouse, PE, Clone: H1.2F3, BD
Hamster Monoclonal Antibody
101.65€ - 457.96€
Spécification
| Applications | Flow Cytometry |
|---|---|
| Classification | Monoclonal |
| État réglementaire | RUO |
| Espèces cibles | Mouse |
| Formule | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15871479
|
BD Biosciences
561932 |
25 μg |
102.00€ 101.65€ / 1 pièce Économisez 0.35€ 0.34% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15861489
|
BD Biosciences
561941 |
0.1 mg |
163.00€ 162.64€ / 1 pièce Économisez 0.36€ 0.22% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15878058
|
BD Biosciences
555318 |
0.5 mg |
458.00€ 457.96€ / 1 pièce Économisez 0.04€ 0.01% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The In-1 monoclonal antibody specifically binds to CD74, the MHC class II-associated Invariant chain (Ii), expressed in I-A+ cell populations. Although it is predominantly expressed intracellularly, it has also been detected on the cell surface of some B-cell lines and at low levels on a small number of B lymphocytes. In the mouse, alternatively spliced transcripts encode 31-kDa and 41-kDa isoforms, and the cell-surface CD74 has a chondroitin sulfate side chain which allows it to interact with CD44. CD74 is directly involved in the intracellular transport of MHC class II molecules and antigen presentation, and it affects the maturation of T and B lymphocytes.
Spécification
| Flow Cytometry | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Affinity Purified |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.