Learn More
CD71 Rat anti-Mouse, FITC, Clone: C2, BD
Rat Monoclonal Antibody
275.00€ - 468.00€
Spécification
Antigène | CD71 |
---|---|
Clone | C2 |
Concentration | 0.5mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15811489
|
BD Biosciences
561936 |
0.1 mg |
275.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15877108
|
BD Biosciences
553266 |
0.5 mg |
468.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The C2 monoclonal antibody specifically binds to CD71, the transferrin receptor. CD71 is a disulfide-linked homodimer of 95-kDa subunits. CD71 mediates one of the cellular mechanisms for iron uptake, and its expression is regulated according to the cell’s iron requirements. It is expressed at high levels on developing erythroid cells, and it is upregulated after mitogenic activation of B or T lymphocytes. The C2 monoclonal antibody selectivity inhibits some types of T- and B-cell activation by down-regulation of transferrin receptor expression, but it does not block binding of transferrin.
Spécification
CD71 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
Mouse cell line | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
C2 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Transferrin Receptor; TR; TfR; TfR1; Tfrc; Trfr; Mtvr-1 |
For Research Use Only.