Learn More
CD71 / Transferrin Receptor Mouse, Clone: TFRC/1817, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio 7037-MSM7-P0
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15970938
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Spécification
CD71 / Transferrin Receptor
Cell surface
TFRC/1817
Unconjugated
NP_001300894
Mouse
85-95kDa (monomer) ;190kDa (dimer)
Protein A/G Purified
RUO
7037
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TFRC
Recombinant human TFRC protein fragment (aa94-212)
PC3 cells. Human placenta or breast carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.